3-Chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C24604-100G C24604-25G
SIALC24604-100GEA 60.6 EUR
SIALC24604-100G SIALC24604-25G
3-Chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002491
CAS-Nummer: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142