4-Chloranthranilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A45467-100G A45467-25G
SIALA45467-100GEA 132 EUR
SIALA45467-100G SIALA45467-25G
4-Chloranthranilsäure, Sigma-Aldrich®
4-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007778
CAS-Nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR