6-Chloranthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
422622-10G 422622-1G
SIAL422622-10GEA 51.5 EUR
SIAL422622-10G SIAL422622-1G
6-Chloranthranilsäure, Sigma-Aldrich®
6-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153…154 °C
MDL: MFCD00051530
CAS-Nummer: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8