4-Amino-3-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
691445-1G 691445-5G
SIAL691445-1GEA 29.2 EUR
SIAL691445-1G SIAL691445-5G
4-Amino-3-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
MDL: MFCD00460423
CAS-Nummer: 2486-71-7
EINECS: 219-630-4