3-Chlor-5-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696374-1G
696374-5G
SIAL696374-1GEA
46.1
EUR
SIAL696374-1G
SIAL696374-5G
3-Chlor-5-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-5-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD01317994 CAS-Nummer: 82477-67-6 |