1,4-Dichlor-2-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
009129-5G 009129-25G
FLUO009129-5GEA 30.6 EUR
FLUO009129-5G FLUO009129-25G
1,4-Dichlor-2-fluorbenzol
1,4-Dichlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,383 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00060656
CAS-Nummer: 348-59-4