1-Chlor-3-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162299-25G 162299-5G
SIAL162299-25GEA 72.3 EUR
SIAL162299-25G SIAL162299-5G
1-Chlor-3-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
Molecular Weight: 130,55 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,221 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000569
CAS-Nummer: 625-98-9
EINECS: 210-919-0