2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
005586-5G 005586-10G 005586-1G
FLUO005586-5GEA 118 EUR
FLUO005586-5G FLUO005586-10G FLUO005586-1G
2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,55 g/mol
MDL: MFCD01631443
CAS-Nummer: 261762-39-4