2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
348074-1G 348074-5G
SIAL348074-1GEA 25 EUR
SIAL348074-1G SIAL348074-5G
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158,56 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
MDL: MFCD00042527
CAS-Nummer: 84194-36-5