2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
141240-100G
141240-25G
SIAL141240-100GEA
72
EUR
SIAL141240-100G
SIAL141240-25G
2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003306 CAS-Nummer: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...