3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
005613-5G 005613-10G 005613-25G
FLUO005613-5GEA 31.1 EUR
FLUO005613-5G FLUO005613-10G FLUO005613-25G
3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MDL: MFCD01631571
CAS-Nummer: 85070-48-0