2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dichlor-5-fluorbenzol-1-carbonylchlorid, 2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäurechlorid

007841-5G 007841-1G 007841-25G
FLUO007841-5GEA 45.9 EUR
FLUO007841-5G FLUO007841-1G FLUO007841-25G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₃FO
Molecular Weight: 227.45 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C (35 mmHg)
Dichte: 1.568 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00075341
CAS-Nummer: 86393-34-2
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR