2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Chlor-4-fluorbenzol-1-carbonylchlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzoesäurechlorid
004438-5G 004438-25G
FLUO004438-5GEA 42.9 EUR
FLUO004438-5G FLUO004438-25G
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
MDL: MFCD00084954
CAS-Nummer: 21900-54-9
UN: 3265
ADR: 8 II