2-Chlor-5-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-5-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
005620-5G
005620-25G
FLUO005620-5GEA
42.9
EUR
FLUO005620-5G
FLUO005620-25G
2-Chlor-5-fluorbenzoylchlorid
2-Chlor-5-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Molecular Weight: 193 g/mol Siedepunkt: 106 |
MDL:
MFCD01631417 CAS-Nummer: 21900-51-6 UN: 3265 ADR: 8 II |