3-Chlor-2,4-difluorbenzoylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3-Chlor-2,4-difluorbenzol-1-carbonylchlorid

009743-5G 009743-10G
FLUO009743-5GEA 142 EUR
FLUO009743-5G FLUO009743-10G
3-Chlor-2,4-difluorbenzoylchlorid
3-Chlor-2,4-difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
CAS-Nummer: 157373-00-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR