3-Chlor-2,6-difluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
005595-5G 005595-10G
FLUO005595-5GEA 272 EUR
FLUO005595-5G FLUO005595-10G
3-Chlor-2,6-difluorbenzoylchlorid
3-Chlor-2,6-difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
MDL: MFCD01631324
CAS-Nummer: 261762-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II