3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Chlor-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
CFF944. 005621-1G 005621-5G 005621-10G
CHMPCFF944.EA 0 EUR
CHMPCFF944. FLUO005621-1G FLUO005621-5G FLUO005621-10G
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 202…203 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.451 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD01631548
CAS-Nummer: 85345-76-2
UN: 3265
ADR: 8 II