3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Chlor-4-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
007836-25G 007836-5G
FLUO007836-25GEA 219 EUR
FLUO007836-25G FLUO007836-5G
3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 222
MDL: MFCD00236215
CAS-Nummer: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8 II