4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL1628.1EA 0 EUR
CHMPFL1628.1 FLUO001628-25G FLUO001628-5G
4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid
4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
MDL: MFCD00236600
CAS-Nummer: 132794-08-2