2-Chlor-4-fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
004422-1G 004422-5G
FLUO004422-1GEA 97.1 EUR
FLUO004422-1G FLUO004422-5G
2-Chlor-4-fluorbenzamid
2-Chlor-4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molecular Weight: 173.57 g/mol
MDL: MFCD00042531
CAS-Nummer: 88578-90-9