2-Chlor-6-fluorbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzoesäureamid
B21294.06 B21294.14
B21294.06EA 29.3 EUR
B21294.06 B21294.14
2-Chlor-6-fluorbenzamid ≥98%
2-Chlor-6-fluorbenzamid
Purity: 98% CAS No.: 66073-54-9 Molecular Formula: C7H5ClFNO Formula Weight: 173.58 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00055436
Formel: C₇H₅ClFNO
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055436
CAS-Nummer: 66073-54-9
EINECS: 266-123-9