2-Chlor-6-fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzoesäureamid
018028-10G 018028-25G
FLUO018028-10GEA 0 EUR
FLUO018028-10G FLUO018028-25G
2-Chlor-6-fluorbenzamid
2-Chlor-6-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
MDL: MFCD00055436
CAS-Nummer: 66073-54-9
EINECS: 266-123-9