3-Chlor-2-fluorbenzamid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3-Chlor-2-fluorbenzoesäureamid
CD11825.250 CD11825.1
CHMPCD11825.250EA 0 EUR
CHMPCD11825.250 MAYBCD11825.1
3-Chlor-2-fluorbenzamid
3-Chlor-2-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
MDL: MFCD00042205
CAS-Nummer: 104326-94-5