3-Chlor-2-fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Chlor-2-fluorbenzoesäureamid
CFF922. 005615-5G 005615-10G
CHMPCFF922.EA 0 EUR
CHMPCFF922. FLUO005615-5G FLUO005615-10G
3-Chlor-2-fluorbenzamid
3-Chlor-2-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
MDL: MFCD00042205
CAS-Nummer: 104326-94-5