3-Chlor-4-fluorbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chlor-4-fluorbenzoesäureamid
BTB03706.1 BTB03706EA BTB03706.50
MAYBBTB03706.1EA 0 EUR
MAYBBTB03706.1 MAYBBTB03706EA MAYBBTB03706.50
3-Chlor-4-fluorbenzamid
3-Chlor-4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
MDL: MFCD00153092
CAS-Nummer: 701-43-9