5-Chlor-2-fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Chlor-2-fluorbenzoesäureamid, 3-Chlor-6-fluorbenzoesäureamid
CFF926.
005617-5G
005617-10G
CHMPCFF926.EA
0
EUR
CHMPCFF926.
FLUO005617-5G
FLUO005617-10G
5-Chlor-2-fluorbenzamid
5-Chlor-2-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅ClFNO |
MDL:
MFCD01631435 CAS-Nummer: 261762-57-6 |