2-Chlor-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF931. 008647-1G 008647-5G 008647-25G
CHMPCFF931.EA 0 EUR
CHMPCFF931. FLUO008647-1G FLUO008647-5G FLUO008647-25G
2-Chlor-5-fluorbenzoesäure
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
MDL: MFCD00156967
CAS-Nummer: 2252-50-8