3-Chlor-2,4-difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
005591-5G
005591-10G
005591-1G
FLUO005591-5GEA
48.8
EUR
FLUO005591-5G
FLUO005591-10G
FLUO005591-1G
3-Chlor-2,4-difluorbenzoesäure
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ Molecular Weight: 192,55 g/mol |
MDL:
MFCD01631387 CAS-Nummer: 154257-75-7 |