3-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF589.1 004429-1G 004429.5G
CHMPCFF589.1EA 268 EUR
CHMPCFF589.1 FLUO004429-1G FLUO004429.5G
3-Chlor-2-fluorbenzoesäure
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
MDL: MFCD00042506
CAS-Nummer: 161957-55-7