4-Chlor-2,6-difluorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26556.03 H26556.06
H26556.03EA 74.3 EUR
H26556.03 H26556.06
4-Chlor-2,6-difluorbenzoesäure ≥97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 196194-58-8 Molecular Formula: C7H3ClF2O2 Formula Weight: 192.55 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD06203570
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192.55 g/mol
Schmelzpunkt: 183…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203570
CAS-Nummer: 196194-58-8