4-Chlor-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF936. 005183-1G 005183-5G 005183-25G
CHMPCFF936.EA 0 EUR
CHMPCFF936. FLUO005183-1G FLUO005183-5G FLUO005183-25G
4-Chlor-3-fluorbenzoesäure
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174.56 g/mol
MDL: MFCD00143290
CAS-Nummer: 403-17-8