2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553867-25G
553867-5G
SIAL553867-25GEA
41.2
EUR
SIAL553867-25G
SIAL553867-5G
2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₂Cl₂FNO₄ Molecular Weight: 254 g/mol |
MDL:
MFCD03427137 CAS-Nummer: 106809-14-7 |