1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Chlor-4-fluoriodbenzol, 2-Chlor-1-fluor-4-iodbenzol
004453-25G 004453-100G
FLUO004453-25GEA 51.9 EUR
FLUO004453-25G FLUO004453-100G
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
Formel: C₆H₃ClFI
MDL: MFCD00042210
CAS-Nummer: 156150-67-3