3-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Chlor-2-fluor-5-isothiocyanatobenzol
TL00696.1 TL00696.10 TL00696.50
MAYBTL00696.1EA 0 EUR
MAYBTL00696.1 MAYBTL00696.10 MAYBTL00696.50
3-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
3-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
MDL: MFCD00060700
CAS-Nummer: 137724-66-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III