3-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Chlor-2-fluor-5-isothiocyanatobenzol
008759-5G 008759-25G
FLUO008759-5GEA 91.2 EUR
FLUO008759-5G FLUO008759-25G
3-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
3-Chlor-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
MDL: MFCD00060700
CAS-Nummer: 137724-66-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III