4-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
008761-1G 008761-5G
FLUO008761-1GEA 97.2 EUR
FLUO008761-1G FLUO008761-5G
4-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
4-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
CAS-Nummer: 68034-69-5