2-Chlor-5-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009608-1G 009608-5G
FLUO009608-1GEA 119 EUR
FLUO009608-1G FLUO009608-5G
2-Chlor-5-fluorphenylisothiocyanat
2-Chlor-5-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
CAS-Nummer: 362690-57-1