5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01971DA SB01971EA
MAYBSB01971DAEA 0 EUR
MAYBSB01971DA MAYBSB01971EA
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
5-Chlor-2-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClFNS
CAS-Nummer: 247170-25-8