3-Chlor-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
530174-25G 530174-5G
SIAL530174-25GEA 232 EUR
SIAL530174-25G SIAL530174-5G
3-Chlor-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (14 mmHg)
MDL: MFCD00069415
CAS-Nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III