3-Chlor-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: CFA, Chlorfluoranilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
228583-100G 228583-25G
SIAL228583-100GEA 55.4 EUR
SIAL228583-100G SIAL228583-25G
3-Chlor-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III