3-Chlor-2-fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzene
005612-1G
005612-5G
FLUO005612-1GEA
31.1
EUR
FLUO005612-1G
FLUO005612-5G
3-Chlor-2-fluoranisol
3-Chlor-2-fluoranisol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160.58 g/mol |
MDL:
MFCD01631570 CAS-Nummer: 261762-56-5 |