2-Chlor-6-fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
005611-1G
005611-5G
FLUO005611-1GEA
31.1
EUR
FLUO005611-1G
FLUO005611-5G
2-Chlor-6-fluoranisol
2-Chlor-6-fluoranisol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160.58 g/mol |
MDL:
MFCD01631573 CAS-Nummer: 53145-38-3 |