2-Chlor-4-fluoranisol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL13256.POR 013256-25G 013256-5G
CHMPFL13256.POREA 0 EUR
CHMPFL13256.POR FLUO013256-25G FLUO013256-5G
2-Chlor-4-fluoranisol
2-Chlor-4-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160.58 g/mol
MDL: MFCD00672965
CAS-Nummer: 2267-25-6