2-Chlor-5-fluoranisol
Lieferant: CHEMPUR
FL4419.5 FL4419.25
CHMPFL4419.5EA 0 EUR
CHMPFL4419.5 CHMPFL4419.25
2-Chlor-5-fluoranisol
2-Chlor-5-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160.58 g/mol
Siedepunkt: 195
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042573
CAS-Nummer: 450-89-5