2-Chlor-4-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162442-25G 162442-5G
SIAL162442-25GEA 33.6 EUR
SIAL162442-25G SIAL162442-5G
2-Chlor-4-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 1,345 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002168
CAS-Nummer: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7
UN: 3265
ADR: 8,III