2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfochlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
TL00318DA
TL00318EA
TL00318.50
MAYBTL00318DAEA
0
EUR
MAYBTL00318DA
MAYBTL00318EA
MAYBTL00318.50
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂FO₂S Molecular Weight: 229.06 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00052957 CAS-Nummer: 85958-57-2 UN: 3265 ADR: 8 II |