2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chlor-4-fluorbenzolsulfochlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Chlor-4-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638919-1G 638919-5G
SIAL638919-1GEA 35 EUR
SIAL638919-1G SIAL638919-5G
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Molecular Weight: 229,06 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00052957
CAS-Nummer: 85958-57-2
UN: 3265
ADR: 8,II