3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
021393-5G 021393-25G
FLUO021393-5GEA 54.8 EUR
FLUO021393-5G FLUO021393-25G
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
3-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
MDL: MFCD03094234
CAS-Nummer: 351003-48-0
UN: 3265
ADR: 8,II