3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11222.06 A11222.14
A11222.06EA 22.6 EUR
A11222.06 A11222.14
3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 91170-93-3 Molecular Formula: C6H3Cl2FO2S Formula Weight: 229.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 104-105°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041444
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Siedepunkt: 104…105 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,610
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041444
CAS-Nummer: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II