3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chlor-4-fluorbenzolsulfochlorid, 3-Chlor-4-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonsäurechlorid
BTB05535.10 BTB05535.50
MAYBBTB05535.10EA 0 EUR
MAYBBTB05535.10 MAYBBTB05535.50
3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Molecular Weight: 229.06 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041444
CAS-Nummer: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8 II